K0253
Keratin from human epidermis
aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human epidermis
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
urea solution
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... KRT1(3848)
Description générale
Application
- as an analyte and a cross-reactant in the antibody-immobilized chip for testing selectivity coefficients
- as a standard in extracellular matrix (ECM) protein in in vitro protein degradation assays.
- asa a standard in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable