I9905
Interleukin-2/Fc Chimera (non-lytic) from mouse
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, solution
Synonyme(s) :
IL-2:Fc (non-lytic)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
>98% (SDS-PAGE)
Forme
solution
Poids mol.
94 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.1 mg/mL
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il2(16183)
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse