I2142
KN-62
≥95%, powder
Synonyme(s) :
(S)-5-Isoquinolinesulfonic acid 4-[2-[(5-isoquinolinylsulfonyl)methylamino]-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]phenyl ester, 1-[N,O-bis(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Couleur
yellow
Pf
130 °C
Solubilité
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
chloroform: 20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S(OC1=CC=C(C[C@@H](C(N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)=O)N(C)S(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)(=O)=O)C=C1)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1
Clé InChI
RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N
Informations sur le gène
human ... P2RX7(5027)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable