Principaux documents
HUMANPBMC-0002193
Sigma-Aldrich
Frozen Human Osteoarthritis PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonyme(s) :
Immune Cells, Osteoarthritis PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
human peripheral blood (mononuclear cells)
Fabricant/nom de marque:
BioIVT
Nom du produit
Frozen Human Osteoarthritis PBMC, 50 Million Cells/per vial
Source biologique
human peripheral blood (mononuclear cells)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 50 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Offering isolated Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) from whole blood procured from IRB-consented donors with clinically defined Osteoarthritis.
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which are integral components of the body’s immune system that fight disease. PBMCs consist of a mixture of lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolated from peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red blood cell lysis.
Standard and custom clinical data collection and confirmation ensures proper corresponding disease severity and treatment history.Clinical data may include: Medication (current and historical), Disease severity
PBMCs are provided with clinical data that has been collected following a strict and standardized clinical data process. All specimens are reviewed for IRB approval.
Conditionnement
50 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable