Principaux documents
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.53
Conditionnement
pack of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 90100123
Informations légales
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C