Key Documents
G5793
Sigma-Aldrich
GR 127935 hydrochloride hydrate
>98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2´-methyl-4´-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1,1´-biphenyl-4-carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H31N5O3 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.05 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.COc1ccc(NC(=O)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3C)-c4noc(C)n4)cc1N5CCN(C)CC5
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH.H2O/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H;1H2
Clé InChI
KSXUSAQPMSACQS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, selective and orally active 5-HT1B/1D serotonin receptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Attention
Desiccate
Informations légales
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2