G5792
L-Glutamine
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
5-Amide d’acide L-glutamique, Acide (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque, Lévoglutamide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informations sur le gène
rat ... Ggt1(116568)
Description générale
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable