Principaux documents
G211850
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H60N7O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
913.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
Essai
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Niveau de qualité
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Température de stockage
−20°C
Description générale
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable