G0876
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-2, aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Type
Type H-2
Niveau de qualité
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1