F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
Synonyme(s) :
Filimarisin
About This Item
Produits recommandés
product name
Filipin complex from Streptomyces filipinensis, ≥70% (UV)
Source biologique
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Niveau de qualité
Pureté
≥70% (UV)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
Clé InChI
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable