EP5920712004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 16 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920712004 (Global)
Paramètres
3,076 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
121 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with plate/tube bucket