Principaux documents
EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene bottle
round
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Paramètres
3250 × g max. RCF
Capacité
750 mL
Caractéristiques et avantages
  • The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
  • Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG