EP5425715005
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 mL PCR tubes, pack of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 0.2 mL PCR tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5425715005
Technique(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor 1.5 / 2.0 mL
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG