Principaux documents
EP5424702007
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11
incl. lid, aerosol tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 24 x 1.5/2.0 Ml tubes
incl. lid, aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5424702007
Paramètres
15,000 max. RCF (21,130 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG