Principaux documents
EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
Conditionnement
pkg of 2 pieces
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 30119851
Couleur
white
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG