Principaux documents
CLS3758
Corning® Thermowell GOLD PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR GOLD plate, half skirt, polypropylene, conical bottom, clear, non-sterile, w/ 2 generic barcode labels, 50/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux:
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
Taille:
96 wells
Volume des puits:
200 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
lid: no
skirt
plate format: 96 well, half skirt w/ 2 generic barcode labels
Matériaux
clear polypropylene plate
conical bottom clear wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 96 well, half skirt w/ 2 generic barcode labels
Conditionnement
pack of 10
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3758
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
96 wells
Volume des puits
200 μL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (PCR, DNA sequencing and RT-PCR)
Application(s)
agriculture
agriculture
Description générale
Corning® Thermowell GOLD PCR 96 well plates
  • 96 well PCR microplates with elevated skirts feature a rigid construction that is ideal for automation
  • Clear medical grade polypropylene is suitable for RT-PCR
  • Suitable for PCR, DNA sequencing and RT-PCR
  • Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
  • 100% tested for well integrity and certified DNase- and RNase-free
  • Nonsterile, without lids
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1