Principaux documents
CLS3269
Chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK®
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 5
Synonyme(s) :
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap vented
graduations
Conditionnement
pack of 1
case of 5
Fabricant/nom de marque
Corning 3269
Superficie
1272 cm2
Volume de travail
250-380 mL
Adéquation
suitable for (scale-up cell culture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Ce produit est idéal pour la mise à échelle des cultures cellulaires.
  • Les chambres de culture produisent des rendements dans la plage de 107 à 109 cellules
  • Des solutions utiles pour remplacer plusieurs flacons roulants ou flacons spinner.
  • Résistance mécanique et intégrité structurale élevées
  • Test de résistance aux fuites sur 100 % des unités
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène, présentant une faible contamination particulaire liée aux méthodes de fabrication
  • Faciles à utiliser grâce aux larges ouvertures avec bouchons vissés à évent
  • Les ports de remplissage de 26 mm de largeur permettent d′accéder directement au fond de la chambre, avec plus de flexibilité pour le transfert stérile de milieux et de cultures.
Caractéristiques et avantages
  • Surface de croissance cellulaire : 1,272 cm2
  • Deux ports de remplissage de 26 mm de diamètre permettent d′accéder directement au fond de la chambre, pour plus de flexibilité pour la remplir et la vider de façon stérile par versement, pipetage ou à l′aide d′une tubulure dans un système entièrement clos.
  • Les bouchons vissés standard de 33 mm ont des membranes non mouillables à pores de 0,2 μm directement fusionnées au bouchon, afin de permettre un échange gazeux tout en minimisant le risque de contamination.
  • Les bouchons vissés de 33 mm en option sont disponibles avec des tubulures C-FLEX intégralement scellées, satisfaisant aux exigences de classe VI de l′USP, pour permettre le transfert stérile direct des milieux et des cellules.
  • Le polystyrène satisfaisant aux exigences de classe VI de l′USP présente d′excellentes propriétés de transparence et de résistance mécanique.
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène.
  • Test de résistance aux fuites sur 100 % des unités
Informations légales
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.