Principaux documents
HuP-T3
93121055, human pancreas, Epithelial
Synonyme(s) :
HuPT3 Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
HuP-T3, 93121055
Source biologique
human pancreas
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 37
Morphologie
Epithelial
Produits
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Origine de la lignée cellulaire
Human pancreatic adenocarcinoma
Description de la lignée cellulaire
Derived from an ascites sample taken from a 66 year old Japanese male with a poorly differentiated pancreatic adenocarcinoma.
Milieu de culture
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1%Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.