Principaux documents
Clone M-3
87081806, mouse skin, Epithelial
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique:
mouse skin
Mode de croissance:
Adherent
Caryotype:
Hypertetraploid
Morphologie:
Epithelial
Produits:
Melanin
Récepteurs:
Not specified
Maladie(s) pertinente(s):
cancer
Nom du produit
Clone M-3, 87081806
Source biologique
mouse skin
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Hypertetraploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Melanin
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Mouse (CxDBA)F1 melanoma
Description de la lignée cellulaire
Established from a Cloudman S91 melanoma in a male mouse; the cells produce melanin.
Application
Cloning studies
Milieu de culture
Ham′s F10 + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.