Principaux documents
C9903
Sigma-Aldrich
Sous-unité B de la toxine cholérique
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder, enterotoxin
Synonyme(s) :
CTB
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Sous-unité B de la toxine cholérique, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~12 kDa
Composition
Protein, ~5% Lowry
Impuretés
≤0.5% Cholera toxin A subunit (SDS-PAGE)
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(Cl)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H13ClF3NO2/c1-2-23-14-6-4-3-5-11(14)15(22)21-10-7-8-13(17)12(9-10)16(18,19)20/h3-9H,2H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
YDXZSNHARVUYNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La toxine cholérique est une entérotoxine du type AB5 hétérohexamérique. La sous-unité B de la toxine cholérique correspond au pentamère de sous-unité B de la toxine cholérique produite par Vibrio cholera. Elle est impliquée de manière générale dans les mécanismes du trafic et de la signalisation cellulaires.
Application
La sous-unité B de la toxine cholérique a été utilisée :
  • Pour la stimulation de macrophages et l′injection intrapéritonéale dans une étude visant à déterminer la sensibilité de la caspase-4 aux endotoxines.
  • Dans une méthode de traçage de voie transganglionnaire et rétrograde associée à de l'histochimie à double immunofluorescence de cellules neuronales Vmes de rat adulte.
Actions biochimiques/physiologiques
La sous-unité B de la toxine cholérique est utilisée pour le traçage de voies en recherche neurologique, tirant profit de la liaison au ganglioside GM1 et du transport rétrograde. Les cellules issues de cultures cellulaires traitées avec de la toxine cholérique ne sont pas tuées, et les tissus animaux ne deviennent pas nécrotiques.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Conditionnement
La taille du conditionnement dépend de la teneur en protéines.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon Tris, du chlorure de sodium, de l′azide de sodium et de l′EDTA sodique.
Reconstitution
Après reconstitution dans de l′eau jusqu′à une concentration finale de 1 mg de CTB par ml, la solution contient du tampon Tris 0,05 M, pH 7,5, du NaCl 0,2 M, du NaN3 3 mM et de l′EDTA sodique 1 mM.
Remarque sur l'analyse
Activité mesurée par ELISA avec des plaques multi-puits recouvertes de ganglioside GM1, des anticorps de lapin anti-sous-unité B de toxine cholérique, et des anticorps de chèvre anti-IgG de lapin marqués à la peroxydase en guise d′anticorps secondaires. Une saturation de 50 % des sites de liaison a été atteinte à l′aide de 0,05-1 μg de sous-unité B de toxine cholérique par ml.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jung Won Youm et al.
FEBS letters, 579(30), 6737-6744 (2005-11-29)
Beta amyloid (Abeta) is believed one of the major pathogens of Alzheimer's disease (AD), and the reduction of Abeta is considered a primary therapeutic target. Immunization with Abeta can reduce Abeta burden and pathological features in transgenic AD model mice.
Lolke De Haan et al.
Molecular membrane biology, 21(2), 77-92 (2004-06-19)
Cholera toxin (Ctx) from Vibrio cholerae and its closely related homologue, heat-labile enterotoxin (Etx) from Escherichia coli have become superb tools for illuminating pathways of cellular trafficking and immune cell function. These bacterial protein toxins should be viewed as conglomerates
R G Zhang et al.
Journal of molecular biology, 251(4), 550-562 (1995-08-25)
Cholera toxin, a heterohexameric AB5 enterotoxin released by Vibrio cholera, induces a profuse secretory diarrhea in susceptible hosts. Choleragenoid, the B subunit pentamer of cholera toxin, directs the enzymatic A subunit to its target by binding the GM1 gangliosides exposed
You Wang Pang et al.
The Journal of comparative neurology, 498(1), 129-141 (2006-07-21)
The major neuronal components of the trigeminal mesencephalic nucleus (Vmes) are primary afferent neurons that convey proprioceptive information from the cranioorofacial regions. In the present study, we examined expression of vesicular glutamate transporters (VGLUTs), VGLUT1 and VGLUT2, in the primary
Fernanda Rosa et al.
Frontiers in immunology, 11, 607609-607609 (2020-12-29)
The impact of human milk (HM) or dairy milk-based formula (MF) on the large intestine's metabolome was not investigated. Two-day old male piglets were randomly assigned to HM or MF diet (n = 26/group), from postnatal day (PND) 2 through