Principaux documents
C-22010
Sigma-Aldrich
Milieu de croissance pour cellules endothéliales
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Milieu de croissance pour cellules endothéliales (prêt à l′emploi)
Application
Le milieu de croissance pour cellules endothéliales est un milieu à faible concentration de sérum (2 % v/v) optimisé pour la culture des cellules endothéliales de gros vaisseaux sanguins. Le milieu est optimisé pour les cellules humaines primaires, mais peut également être utilisé pour les cellules endothéliales de gros vaisseaux d′origine bovine, porcine et caprine ou provenant de la souris, du lapin, de l′éléphant, du chien et du rat ainsi que pour diverses lignées de cellules endothéliales.Remarque : pour de meilleurs résultats de transfection, nous vous recommandons d′utiliser le milieu de croissance PromoCell MV2 pour cellules endothéliales sans héparine. L′héparine, qui est incluse dans toutes nos autres formulations de milieux de croissance pour cellules endothéliales, peut réduire l′efficacité de la transfection.
Composants
Ce produit fait partie d′un système de culture cellulaire proposé dans une variété de formats :
Milieu de croissance (prêt à l′emploi) : Comprend le milieu de base et le SupplementMix
Kit de milieu de croissance : Comprend le milieu de base et le SupplementPack
SupplementMix : Contient tous les compléments de milieux prémélangés dans un seul flacon
SupplementPack : Contient tous les compléments de milieux fournis en flacons individuels
Qualité
Tous les lots de milieux de culture pour cellule endothéliale PromoCell sont soumis à des tests de contrôle de la qualité à l′aide de cellules endothéliales humaines primaires. Pour chaque lot, l′activité de promotion de la croissance est validée sur des cellules endothéliales, ainsi que le taux d′adhérence et la morphologie typique des cellules testées. Des lots de milieux approuvés en interne sont utilisés comme référence. En outre, tous les lots de milieux ont été testés pour vérifier l′absence de contaminants microbiologiques (champignons, bactéries, mycoplasmes).
Notes préparatoires
Concentrations finales des compléments après ajout au milieu de base :
Sérum veau fœtal : 0,02 ml/ml
Suppléments de croissance pour cellules endothéliales : 0,004 ml/ml
Facteur de croissance épidermique (recombinant humain) : 0,1 ng/ml
Facteur de croissance de fibroblastes basique (recombinant humain) : 1 ng/ml
Héparine : 90 μg/ml
Hydrocortisone : 1 μg/ml
Stockage et stabilité
Stocker le milieu de base entre 4 et 8 °C à l′abri de la lumière et le SupplementMix ou SupplementPack à -20 °C immédiatement après réception. Ne pas congeler le milieu de base. Si correctement stockés, les produits sont stables jusqu′à la date de péremption indiquée sur l′étiquette. Après l′ajout de suppléments au milieu de base, la durée de conservation du milieu complet est de 6 semaines entre 4 et 8 °C. Ne pas congeler le milieu complet. Pour utiliser ce milieu, préchauffer uniquement une partie du milieu complet et garder le reste au réfrigérateur entre 4 et 8 °C.
Procédure de repiquage
Cliquez ici pour de plus amples informations.