B7185
Anti-Breast Cancer Resistance Protein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BCRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using heat-retrieved tissue sections from human term placenta by indirect immunoperoxidase staining of syncytiotrophoblasts.
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extract of human term placenta or mouse kidney and a chemiluminescent detection reagent
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCG2(9429)
mouse ... Abcg2(26357)
Description générale
Immunogène
Application
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable