Principaux documents
B5313
Sigma-Aldrich
BIX-01338 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-{2-[4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl]ethyl}-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H24F3N3O6 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
603.54 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light tan
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(O)=O)cc2
InChI
1S/C32H24F3N3O6.H2O/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35;/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39);1H2
Clé InChI
LLTPCGBKXOESTJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BIX-01338 is a non-selective histone lysine methyltransferase inhibitor.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable