922P
Trilogy® Pretreatment Solution
About This Item
Produits recommandés
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Niveau de qualité
100
500
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1 L ready-to-use (922P-09)
pkg of 200 mL concentrated 20x (922P-06)
pkg of 200 mL ready-to-use (922P-05)
pkg of 240 mL concentrated 100x (922P-07)
pkg of 50 mL concentrated 20x (922P-04)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
20-25°C
Description générale
1. Aghassi et al. (2003). Composition and Method for Treating Tissue Samples (U.S. Patent No. 6,649,368). U.S. Patent and Trademark Office. https://rb.gy/gy42ef
Qualité
Forme physique
Notes préparatoires
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C