Principaux documents
89216
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
Aspergillus sp.
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥0.3 U/mg
Température de stockage
2-8°C
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable