45244
Eosin diacetate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (TLC)
Solubilité
DMF: soluble
acetone: soluble
Adéquation
in accordance for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(OC(C)=O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C24H12Br4O7/c1-9(29)32-21-15(25)7-13-19(17(21)27)34-20-14(8-16(26)22(18(20)28)33-10(2)30)24(13)12-6-4-3-5-11(12)23(31)35-24/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
ADWIDTFZSUABGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques