387M-1
Olig2 (211F1.1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
211F1.1, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (387M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (387M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (387M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (387M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (387M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotype
IgG2aκ
Contrôle
astrocytoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | NA |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires