306M-2
NSE (MRQ-55) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-55, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (306M-24)
vial of 0.5 mL concentrate (306M-25)
bottle of 1.0 mL predilute (306M-27)
vial of 1.0 mL concentrate (306M-26)
bottle of 7.0 mL predilute (306M-28)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotype
IgG2b
Contrôle
appendix/colon, schwannoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable