288R-1
PMS2 (EPR3947)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
300
500
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EPR3947, monoclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable