14561C
EX-CELL® VPRO Serum-Free Medium for Retinoblast Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
Fabrication pharma
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Supplément
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable