111M-1
CD11c (5D11) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D11, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (111M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (111M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (111M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (111M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (111M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:80
Isotype
IgG2a
Contrôle
bone marrow, hairy cell leukemia
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... ITGAX(3687)
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable