00413
DDMAB
≥94%
Synonyme(s) :
N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Niveau de qualité
Pureté
≥94%
Poids mol.
299.49 g/mol
CMC
4.3
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
Clé InChI
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable