Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
G4022
Sigma-Aldrich
Chlorure d'or(III) trihydrate
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
Synonyme(s) :
Acide tétrachloroaurique(III), Tétrachloroaurate(III) d'hydrogène
About This Item
Formule linéaire :
HAuCl4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gold
Concentration
≥49.0% Au
Impuretés
≤0.1% Insoluble in ether
Traces de cations
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Clé InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Application
Le chlorure d'or(III) trihydraté peut servir de sel précurseur d'or pour produire des nanoparticules d'or (AuNP) à l'aide de divers agents réducteurs.
Il peut aussi servir de catalyseur dans les réactions suivantes :
  • Le HAuCl4 3H2O dans du PEG 400 permet de synthétiser des dérivés de spirochromène via une réaction monotope à trois composants à partir d'isatines/acénaphthoquinone, de composés à méthylène actif et de 1,3-dicétones/4-hydroxycoumarine.      
  • Le système catalytique Au/CeO2 intervient dans l'oxydation chimiosélective d'alcools aromatiques/aliphatiques en composés carbonylés correspondants.      
  • Le chlorure d'or(III) trihydraté est utilisé dans la synthèse d'allylnaphthalènes par ouverture de cycle de 1,4-époxy-1,4-dihydronaphthalènes avec de l'allyltriméthylsilane.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sang Hui Jun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6202-6208 (2015-05-06)
Traditional medicinal plants possess diverse active constituents for exerting their biological activities. Recently, the innovative applications of plant extracts have revealed their promise as 'green' reducing agents for the reduction of metal ions during the synthesis of metallic nanoparticles. Herein
Gold (III) chloride (HAuCl4.3H2O) in PEG: A new and efficient catalytic system for the synthesis of functionalized spirochromenes
Kidwai M, et al.
Applied Catalysis A: General, 425, 35-43 (2012)
Efficient chemoselective alcohol oxidation using oxygen as oxidant. Superior performance of gold over palladium catalysts
Abad A, et al.
Tetrahedron, 62(28), 6666-6672 (2006)
Regioselective Gold-Catalyzed Allylative Ring Opening of 1, 4-Epoxy-1, 4-dihydronaphthalenes
Sawama Y, et al.
Synlett, 2010(14), 2151-2155 (2010)
Synthesis and stability of fluorescent gold nanoparticles by sodium borohydride in the presence of mono-6-deoxy-6-pyridinium-?-cyclodextrin chloride
Male KB, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(2), 443-451 (2008)