909017
Sodium thiocyanate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clé InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable