908940
Copper(II) sulfate
free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Cupric sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
7.3 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Essai
≥99%
Forme
powder
Qualité
free-flowing
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Densité
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable