65139
Nonafluorobutyl methyl ether
puriss., ≥99.0% (total assay of isomers, GC)
Synonyme(s) :
HFE-7100, Methoxynonafluorobutane, Methoxyperfluorobutane, Nonafluoromethoxybutane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (total assay of isomers, GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
n20/D 1.301
pb
60 °C (lit.)
Pf
−135 °C (lit.)
Densité
1.529 g/mL at 20 °C
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.COC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
Clé InChI
OKIYQFLILPKULA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable