Principaux documents
399388
Sigma-Aldrich
Acide formique
greener alternative
ACS reagent, ≥88%
About This Item
Formule linéaire :
HCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.03
Numéro Beilstein :
1209246
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
44.8 mmHg ( 20 °C)
Description
dilution test passes test
Pureté
≥88%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1004 °F
Limite d'explosivité
57 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.4% Acetic acid
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
Point d'ébullition
100-101 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfite (SO32-): passes test
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Reductant used in iron-catalyzed, greener reduction of aldehydes to alcohols .
Fast and selective iron-catalyzed transfer hydrogenations of aldehydes
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F
Point d'éclair (°C)
48 °C
Les clients ont également consulté
Direct formic acid fuel cells on Pd catalysts supported on hybrid TiO2-C materials.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 163, 167-178 (2015)
Pd-Cu/C electrocatalysts synthesized by one-pot polyol reduction toward formic acid oxidation: Structural characterization and electrocatalytic performance.
Wang L, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 40(4), 1726-1734 (2015)
Raman spectral study of 'neat' formic acid and aqueous and organic solutions of formic acid.
Bartholomew RJ and Irish DE.
Journal of Raman Spectroscopy, 30(4), 325-334 (1999)
Modification of Pd for formic acid decomposition by support grafted functional groups.
Jones S, et al.
Catalysis, Structure & Reactivity, 1(1), 19-24 (2015)
Carbon dioxide as a raw material: the synthesis of formic acid and its derivatives from CO2.
Leitner W.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(20), 2207-2221 (1995)