383082
Cadmium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impuretés
≤0.005% insolubles
Perte
≤1.0% loss on drying
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
NO3- and NO2-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.05%
Description générale
Application
It may be used as cadmium source in the synthesis of the following:
- cadmium sulfide (CdS) thin films
- cadmium carbonate (CdCO3) microcrystals
- cadmium sulfide-montmorillonite nanocomposites
- cadmium sulfate phases
- cadmium sulfide (CdS) quantum dots
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Bone,Kidney,Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable