Principaux documents
319996
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Numéro Beilstein :
605632
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.04
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.86 (vs air)
Pression de vapeur
11.8 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1178 °F
Limite d'explosivité
7.1 %
Impuretés
≤0.004 meq/g Titr. acid
Résidus d'évap.
≤0.02%
Couleur
APHA: ≤30
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Les clients ont également consulté
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 74-74 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)