Key Documents
319902
Sigma-Aldrich
Acétate d'éthyle
ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
Résidus d'évap.
≤0.0030%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acétate d'éthyle de qualité ACS est un solvant qui respecte, voire dépasse, les fortes exigences de l'American Chemical Society (ACS). Il convient parfaitement à la plupart des besoins de la recherche et donne des résultats reproductibles et publiables.
L'acétate d'éthyle de qualité ACS est un solvant utilisé :      
  • en synthèse chimique de routine.      
  • pour le séchage. & pour la purification.     
  • pour le nettoyage de la verrerie de laboratoire revêtant une importance critique.
Application
L'acétate d'éthyle (de qualité ACS) peut servir de solvant dans la synthèse de 6-O-acétyl glycosides par acétylation sélective de glucides en présence d'une quantité catalytique d'acide sulfurique. Les dérivés de 6-O-acétyl glycosides peuvent être employés comme précurseurs pour la synthèse d'oligosaccharides complexes.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
A green and regioselective acetylation of thioglycoside with ethyl acetate
Liang Pi-Hui, et al.
Tetrahedron Letters, 51(52), 6928-6931 (2010)
Quinn P Peterson et al.
Nature protocols, 5(2), 294-302 (2010-02-06)
This protocol describes the gram-scale solution-phase synthesis of the colorimetric caspase-3/7 substrate Ac-DEVD-pNA. The caspase enzymes are integral to cellular inflammation and apoptotic cascades, and are commonly studied by cell biologists, medicinal chemists and chemical biologists. In particular, the assessment
Elif Burcu Bali et al.
Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 4(7), 505-514 (2014-09-04)
To investigate the in vitro antimicrobial potential of Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük against periodontopathogenic bacteria, its antioxidant activity and cytotoxic effect on various cancer cell lines. In vitro antimicrobial activities of ethanol, methanol, ethyl acetate (EtAc), n-hexane
Chayasith Uttamapinant et al.
Nature protocols, 8(8), 1620-1634 (2013-07-28)
This protocol describes an efficient method to site-specifically label cell-surface or purified proteins with chemical probes in two steps: probe incorporation mediated by enzymes (PRIME) followed by chelation-assisted copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC). In the PRIME step, Escherichia coli lipoic acid
Libo Zhou et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (159) (2020-05-26)
A biomimetic NM was developed to serve as a tissue-engineering biological scaffold, which can enhance stem cell anchorage. The biomimetic NM is formed from JBNTs and FN through self-assembly in an aqueous solution. JBNTs measure 200-300 µm in length with