31494
Silver sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
Pf
652 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable