205540
Copper(I) iodide
98%
Synonyme(s) :
Cuprous iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Pf
605 °C (lit.)
Densité
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable