Y0000760
Vinpocetine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl (12RS,13aRS,13bRS)-13a-ethyl-2,3,5,6,12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Dihydrovinpocetine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vinpocetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement