Principaux documents
W365820
Sigma-Aldrich
1,4-Cineole
≥95%, FG
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
3658
Numéro Beilstein :
104974
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
3.007
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
65 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−46 °C (lit.)
Densité
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
Chaîne SMILES 
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
Clé InChI
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Application
  • Solvent-free dehydration, cyclization, and hydrogenation of linalool with a dual heterogeneous catalyst system to generate a high-performance sustainable aviation fuel.: A novel approach utilizing 1,4-Cineole in the synthesis of sustainable aviation fuel through chemical transformations of linalool (Keller et al., 2022).
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup