T1410000
Thiabendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Thiabendazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tiabendazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement