SMB01368
Octahydrocurcumin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Hexahydrobisdemethoxycurcumin, Hexahydrocurcuminol, OHC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H28O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16-17,22-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3/t16-,17-/m0/s1
Clé InChI
OELMAFBLFOKZJD-IRXDYDNUSA-N
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable