PHR8723
Ketorolac Isopropyl Ester
reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical secondary standard
reference material
Niveau de qualité
Famille d'API
ketorolac
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable