PHR3304
Diethyltoluamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1197007
Densité de vapeur
6.7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Conditionnement
pkg of 3 g
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable