PHR2492
Irinotecan Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(4S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethylcamptothecin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1347664
Famille d'API
irinotecan
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Clé InChI
MYQKIWCVEPUPIL-QFIPXVFZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable