PHR2030
Rivastigmine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(RS)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl dimethylcarbamate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
certified reference material
Agence
traceable to USP 1604870
Famille d'API
rivastigmine
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
AIHREYCBCYOMLZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable